Learn More
Phenylacetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10479630 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10479630 500 g 500 Gramm
10143660 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10479630 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 130305000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 103-80-0 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-80-0
Summenformel C8H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 154.59
MDL-Nummer MFCD00000729
InChI-Schlüssel VMZCDNSFRSVYKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, acetyl chloride, phenyl, phenylacetic acid chloride, phenacetyl chloride, phenylacetylchloride, unii-t30899drnd, phenyl acetyl chloride, a-toluoyl chloride, phenylacetyl
PubChem CID 7679
IUPAC-Name 2-Phenylacetylchlorid
SMILES ClC(=O)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylacetyl chloride
Namenshinweis 98%
Dichte 1.1600g/mL
Siedepunkt 94.0°C to 95.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 102°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2COCl
Brechungsindex 1.5320 to 1.5330
Menge 500 g
Beilstein 09,436
Relative Dichte 1.16
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts with water
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) 98%