Learn More
Phenylacetylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11494030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494030 500 g 500 Gramm
11484030 100 g 100 Gramm
11431567 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494030 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24987.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 103-80-0 | C8H7ClO | 154,59 g/mol
Phenylacetylchlorid wird bei der Herstellung von 1,2-Diphenylethanon durch Reaktion mit Iodbenzol unter Verwendung von Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat als Phasentransferkatalysator eingesetzt. Wird in der chemischen Industrie häufig für die Herstellung von Farbstoffen und pharmazeutischen Produkten verwendet. Spielt darüber hinaus eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Penicillin. Wird darüber hinaus zur Herstellung von Estern für Aromen verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Phenylacetylchlorid wird bei der Herstellung von 1,2-Diphenyl-Ethanon durch Reaktion mit Iodbenzol unter Verwendung von Tetrabutylammoniumtetrafluorborat als Phasentransferkatalysator verwendet. Wird in der chemischen Industrie häufig für die Herstellung von Farbstoffen und pharmazeutischen Produkten verwendet. Spielt darüber hinaus eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Penicillin. Wird darüber hinaus zur Herstellung von Estern für Aromen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Ether.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. An einem kühlen Ort lagern. Inkompatibel mit Aminen, den meisten gängigen Metallen, starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-80-0
Summenformel C8H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 154.59
MDL-Nummer MFCD00000729
InChI-Schlüssel VMZCDNSFRSVYKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, acetyl chloride, phenyl, phenylacetic acid chloride, phenacetyl chloride, phenylacetylchloride, unii-t30899drnd, phenyl acetyl chloride, a-toluoyl chloride, phenylacetyl
PubChem CID 7679
IUPAC-Name 2-Phenylacetylchlorid
SMILES ClC(=O)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylacetyl chloride
Dichte 1.168
Siedepunkt 225°C
Flammpunkt 102°C (215°F)
Brechungsindex 1.5325
Menge 500 g
UN-Nummer UN2577
Beilstein 742254
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol and ether.
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke