Learn More
Phenylazoameisensäure-2-Phenylhydrazid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496798
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15496798 25 g 25 Gramm
15486798 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496798 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60336.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 538-62-5 | C13H12N4O | 240.266 g/mol
It is a reagent for mercury determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist ein Reagenz für die Quecksilberbestimmung.
Löslichkeit
Löslich in Aceton. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 538-62-5
Summenformel C13H12N4O
Molekulargewicht (g/mol) 240.266
MDL-Nummer MFCD00003024
InChI-Schlüssel ZFWAHZCOKGWUIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diphenylcarbazone, diazenecarboxylic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, unii-5uyj4r0d5t, phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide, sym-diphenylcarbazone, 5uyj4r0d5t, chembl79409, 3-hydroxy-1,5-diphenylformazan, phenyldiazenecarboxylic acid 2-phenylhydrazide, 3-phenylamino-1-phenylimino urea
PubChem CID 10860
IUPAC-Name 1-Anilin-3-phenyliminoharnstoff
SMILES C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)N=NC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide
Schmelzpunkt 119°bis 123 °C
Menge 25 g
Beilstein 959475
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone. Insoluble in water.
Formelmasse 240.26