missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenylbiguanide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16404586
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16404586 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16404586 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101331
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Phenylbiguanide is a 5-HT3 receptor selective agonist with an EC50 of 3.0±0.1 μM.

Phenylbiguanide is a 5-HT3 receptor selective agonist with an EC50 of 3.0±0.1 μM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phenylbiguanide
Physikalische Form Solid
CAS 102-02-3
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H11N5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym N-Phenylbiguanide PBG 1-Phenylbiguanide
Löslichkeitsinformationen DMSO : 150 mg/mL (846.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(NC(NC1=CC=CC=C1)=N)=N
Molekulargewicht (g/mol) 177.21
Formelmasse 177.21
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.