Learn More
Phenylethyl-3,4-dihydroxycinnamat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Phenylethyl 3,4-dihydroxycinnamate is a potent and specific inhibitor of nuclear transcription factor, NF-κB, activation. It has been shown to significantly suppress the lipoxygenase pathway of arachidonic acid metabolism during inflammation. It inhibits HIV-1 integrase and also inhibits proliferation of transformed cells. It induces apoptosis in transformed fibroblasts, and interferes with EGF signal transduction affecting both protein kinase C and ornithine decarboxylase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phenylethyl-3,4-dihydroxycinnamat ist ein potenter und spezifischer Inhibitor der Aktivierung des nuklearen Transkriptionsfaktors NF-κB,. Es hat sich gezeigt, dass es den Lipoxygenaseweg des Arachidonsäure-Metabolismus während einer Entzündung signifikant unterdrückt. Hemmt die HIV-1-Integrase und hemmt auch die Proliferation transformierter Zellen. Induziert Apoptose in transformierten Fibroblasten und beeinträchtigt die EGF-Signaltransduktion, die sowohl die Aktivität der Proteinkinase C als auch der Ornithin-Decarboxylase beeinflusst.
Löslichkeit
Löslich in Ethylacetat bei 50 mg/ml. Löslich in DMSO und Ethanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenylethyl 3,4-dihydroxycinnamate |
| Schmelzpunkt | 127°C to 129°C |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Menge | 250 mg |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethyl acetate at 50mg/ml; Soluble in DMSO and ethanol. |
| Formelmasse | 284.31 |
| Reinheit (%) | ≥99% |
| Physikalische Form | Kristallpulver |