Learn More
Phenylglyoxylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11390144
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Dimensione della confezione
11390144 5 g 5 Gramm
11300154 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11390144 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L00648.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 611-73-4 | C8H6O3 | 150.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 611-73-4
Summenformel C8H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
MDL-Nummer MFCD00002575
InChI-Schlüssel FAQJJMHZNSSFSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylformic acid, phenylglyoxylic acid, oxophenylacetic acid, benzeneglyoxylic acid, phenylgloxylic acid, 2-phenylethanoic acid, oxo phenyl acetic acid, benzoylformate, phenylglyoxalate, phenyloxoacetic acid
PubChem CID 11915
ChEBI CHEBI:18280
IUPAC-Name 2-Methoxy-2-Phenylessigsäure
SMILES OC(=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Chemischer Name oder Material Phenylglyoxylic acid
Schmelzpunkt 62°C to 67°C
Dichte 1.38
Siedepunkt 147°C to 151°C (12 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 606718
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenylglyoxylic acid
Avvertenza
  • Achtung
Categoria di pericolo
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Consigli di prudenza
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoylformic acid
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.