Learn More
Phenylglyoxylsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenylglyoxylic Acid |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H6O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11) |
| Formelmasse | 150.032 |
| Reinheit (%) | >95% |