Learn More
Phenylhydrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413594
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11413594 250 g 250 Gramm
11403594 50 g 50 Gramm
11493584 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11413594 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11246.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 100-63-0 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
Phenyl hydrazine is involved in Fischer indole synthesis to prepare indoles, which find application as intermediates in the pharmaceuticals particularly for the tryptamine drug. In analytical chemistry, it is used to differentiate and separate sugars by forming phenyhydrazones. It is used as an N-protecting reagent and for cleavage of phthaloyl group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylhydrazin ist an der Fischer-Indol-Synthese zur Herstellung von Indolen beteiligt, die als Zwischenprodukte in den Pharmazeutika Anwendung finden, insbesondere für das Tryptamin-Medikament. In der analytischen Chemie wird es zur Differenzierung und Trennung von Zucker durch Bildung von Phenyhydrazonen verwendet. Es wird als N-schützendes Reagenz und zur Spaltung der Phthaloylgruppe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in verdünnten Säuren.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-63-0
Summenformel C6H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00007573
InChI-Schlüssel HKOOXMFOFWEVGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazinobenzene, hydrazine, phenyl, phenylhydrazin, monophenylhydrazine, phenyl hydrazine, 1-phenylhydrazine, hydrazine-benzene, fenilidrazina, fenylhydrazine, fenylhydrazine dutch
PubChem CID 7516
ChEBI CHEBI:27924
IUPAC-Name Phenylhydrazin
SMILES NNC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylhydrazine
Schmelzpunkt 18°C to 20°C
Dichte 1.099
Siedepunkt 238°C to 241°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Prozentgehaltsbereich 97%
Brechungsindex 1.6065
Menge 250 g
UN-Nummer UN2572
Beilstein 606080
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,7293
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute acids.
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 97%