Learn More
Phenylhydrazin Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11407606 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11407606 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14645.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungsgebiete
Phenylhydrazin Hydrochlorid wird als selektiver Mannosidase-Inhibitor verwendet. Es wird in der Studie zur Tyrosinphosphorylierung von Janus-Protein-Tyrosinkinase in den EPO-reaktionsfähigen normalen Erythroblastoidzellen blutanämischer Mäuse verwendet. It i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylhydrazine hydrochloride
CAS 59-88-1
Schmelzpunkt ∼252°C (decomposition)
Summenformel C6H9ClN2
MDL-Nummer MFCD00012924
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3594958
Merck Index 14,7293
Synonym phenylhydrazine hydrochloride, phenylhydrazinium chloride, phenylhydrazine-hcl, phenylhydrazine monohydrochloride, phenylhydrazine hcl, hydrazine, phenyl-, monohydrochloride, unii-h7qfk49svd, phenylhydrazin hydrochlorid, phenylhydrazine.hcl, ccris 5707
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
InChI-Schlüssel JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Phenylhydrazin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 144.60
PubChem CID 60962
Formelmasse 144.61
Reinheit (%) 99%