Learn More
Phenylmagnesiumbromid, 3 M in 2-MetHF, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15410938
Click to view available options
Menge:
100 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Phenyl-Magnesium-Bromid ist das geeignete Reagenz für die Synthese von endfunktionalisierten regioregulären Poly(3-Alkylthiophen)s und kann zur Synthese von 1,3,3-Trimethyl-6-Phenyl-2-Oxabicyclo[2.2.2]Octan-6-ol,6-Benzyl-1 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phenylmagnesium bromide
CAS 100-58-3
Summenformel C6H5BrMg
Strukturformel C6H5MgBr
MDL-Nummer MFCD00000038
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Synonym phenylmagnesium bromide, bromophenylmagnesium, magnesium, bromophenyl, phmgbr, phenylmagnesiumbromide, bromo phenyl magnesium, phenyl magnesium bromide, phenylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, bromomagnesiobenzene, phenyhnagnesium bromide, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Magnesium;Benzol;Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 181.32
PubChem CID 66852
Formelmasse 181.31
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3 M in 2-MeTHF