Learn More
Phenylbrenztraubensäure, Natriumsalz-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10082450 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10082450 5 g Glasflasche 5 Gramm
10503941 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10082450 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 189730050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 122049-54-1 | C9H7O3 | 163.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122049-54-1
Summenformel C9H7O3
Molekulargewicht (g/mol) 163.15
MDL-Nummer MFCD00149109
InChI-Schlüssel BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium phenylpyruvate monohydrate, sodium 2-oxo-3-phenylpropanoate hydrate, phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate, phenylpyruvic acid, sodium salt, sodium hydrate ?-phenylpyruvate, l-phenyl pyruvic acid sodium salt, beta-phenylpyruvic acid sodium salt, acmc-2099lh, phenylpyruvic acid sodium hydrate, beta-phenylpyruvic acid, sodium salt
PubChem CID 23666336
IUPAC-Name Natrium;2-oxo-3-Phenylpropanoat;hydrat
SMILES [O-]C(=O)C(=O)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylpyruvic acid, sodium salt monohydrate
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2COCO2Na·H2O
Menge 5 g
Beilstein 10, I, 325
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 204.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Pulver