Learn More
(Phenylsulfonyl)Essigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398085
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398085 25 g 25 Gramm
11378085 1 g 1 Gramm
11388085 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398085 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08299.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3959-23-7 | C8H8O4S | 200.208 g/mol
(Phenylsulfonyl)acetic acid is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Phenylsulfonyl)essigsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen halten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3959-23-7
Summenformel C8H8O4S
Molekulargewicht (g/mol) 200.208
MDL-Nummer MFCD00025042
InChI-Schlüssel YTEFAALYDTWTLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylsulfonyl acetic acid, 2-phenylsulfonyl acetic acid, 2-benzenesulfonyl acetic acid, phenylsulfonylacetic acid, acetic acid, phenylsulfonyl, benzenesulfonyl-acetic acid, benzenesulfonyl acetic acid, 2-phenylsulphonyl acetic acid, benzenesulfonylacetic acid, phenyl sulfonylacetic acid
PubChem CID 59543
IUPAC-Name 2-(benzolsulfonyl)essigsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Phenylsulfonyl)acetic acid
Schmelzpunkt 109°C to 114°C
Menge 25 g
Beilstein 2504376
Formelmasse 200.22
Reinheit (%) 97%