Learn More
(Phenylthio)essigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11455946 100 g 100 Gramm
11445946 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455946 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22280.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 103-04-8 | C8H7O2S | 167.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-04-8
Summenformel C8H7O2S
Molekulargewicht (g/mol) 167.20
MDL-Nummer MFCD00004355
InChI-Schlüssel MOTOSAGBNXXRRE-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenylthio acetic acid, thiophenoxyacetic acid, 2-phenylthio acetic acid, phenylthioglycolic acid, phenylmercaptoacetic acid, 2-phenylsulfanyl acetic acid, phenylsulfanyl acetic acid, acetic acid, phenylthio, phenylmercapto acetic acid, carboxymethyl phenyl sulfide
PubChem CID 59541
IUPAC-Name 2-phenylsulfanylEssigsäure
SMILES [O-]C(=O)CSC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Phenylthio)acetic acid
Schmelzpunkt 61°C to 66°C
Geruch Stench
Menge 100 g
Beilstein 2045072
Formelmasse 168.22
Reinheit (%) 97%