Learn More
Phenyltrimethylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397875
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397875 5 g 5 Gramm
11307885 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397875 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02876.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 768-32-1 | C9H14Si | 150.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und organische Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 768-32-1
Summenformel C9H14Si
Molekulargewicht (g/mol) 150.30
MDL-Nummer MFCD00008271
InChI-Schlüssel KXFSUVJPEQYUGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyltrimethylsilane, trimethyl phenyl silane, silane, trimethylphenyl, trimethylsilyl benzene, unii-px1sg1q5yp, benzene, trimethylsilyl, silane, trimethyl phenyl, px1sg1q5yp, phenyl trimethylsilane, trimethyl-phenylsilane
PubChem CID 69849
IUPAC-Name Trimethyl(phenyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Siedepunkt 169°C to 170°C
Chemischer Name oder Material Phenyltrimethylsilane
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1855012
Flammpunkt 40°C (104°F)
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 150.3
Reinheit (%) 98%
Brechungsindex 1.49
Dichte 0.871