Learn More
Phenylharnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304554
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11304554 100 g 100 Gramm
11314554 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11304554
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01306.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 64-10-8 | C7H8N2O | 136.154 g/mol
Phenyl urea is used in organic synthesis. It acts as an efficient ligand for palladium-catalyzed Heck and Suzuki reactions of aryl bromides and iodides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylharnstoff wird in der organischen Synthese verwendet. Es fungiert als effizienter Ligand für Palladium-katalysierte Heck- und Suzuki-Reaktionen von Arylbromiden und Iodiden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-10-8
Summenformel C7H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 136.154
MDL-Nummer MFCD00007944
InChI-Schlüssel LUBJCRLGQSPQNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylurea, n-phenylurea, urea, phenyl, phenylcarbamide, monophenylurea, stabilizer vh, stabilisator vh, phenyl-urea, urea, n-phenyl, phenyl urea
PubChem CID 6145
IUPAC-Name Phenylharnstofff
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)N
Specifications
Chemischer Name oder Material Phenylurea
Schmelzpunkt 144°C to 148°C
Dichte 1.302
Siedepunkt 238°C
Strukturformel C6H5NHCONH2
Menge 100 g
Beilstein 1934615
Merck Index 14,7319
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 97%