Learn More
Phenylharnstoff, 97%
Artikelnummer. 10143040 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10143040 5 g Glasflasche 5 Gramm
10205090 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10765431 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10143040 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 131020050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS : 64-10-8 | C₇H₈N₂O | 136,15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-10-8
Summenformel C7H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00007944
InChI-Schlüssel LUBJCRLGQSPQNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylurea, n-phenylurea, urea, phenyl, phenylcarbamide, monophenylurea, stabilizer vh, stabilisator vh, phenyl-urea, urea, n-phenyl, phenyl urea
PubChem CID 6145
IUPAC-Name Phenylharnstofff
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylurea
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 143°C to 149°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 238°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5NHCONH2
Menge 5 g
Beilstein 12, 346
Merck Index 15, 7429
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/100mL. Other solubilities: soluble in hot alcohol,ether,ethylacetate,and glacial acetic acid
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylurea
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke