missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phillygenin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16448998
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16448998 10 mg 10 Milligramm
16491418 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16448998 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0483

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Phillygenin (Phillygenol) is an active ingredient from Forsythia with many medicinal properties, such as antioxidant, reducing blood lipid, inhibition of low density lipoprotein oxidation.

Phillygenin (Phillygenol) is an active ingredient from Forsythia with many medicinal properties, such as antioxidant, reducing blood lipid, inhibition of low density lipoprotein oxidation.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phillygenin
CAS 487-39-8
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H24O6
Menge 10 mg
Synonym Phillygenol Epipinoresinol methyl ether (+)-Phillygenin
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (134.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC1=CC=C([C@H]2OC[C@@]3([H])[C@]2([H])CO[C@H]3C4=CC=C(OC)C(OC)=C4)C=C1OC
Molekulargewicht (g/mol) 372.41
Formelmasse 372.41
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.