Learn More
Phloroglucidhydrat, TRC
Artikelnummer. 30136189
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136189 10 g 10 Gramm
30136541 25 g 25 Gramm
17982215 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136189 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP33995010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C12 H10 O5 . x(H2O)
Molekulargewicht (g/mol) 234.2
Synonym [1,1'-Biphenyl]-2,3',4,5',6-pentol Hydrate, 2,4,6,3',5'-Biphenylpentol Hydrate, NSC 65069 Hydrate;
IUPAC-Name 2-(3,5-Dihydroxyphenyl)Benzol-1,3,5-Triol; Hydrate
SMILES OC1=CC(O)=CC(O)=C1C2=CC(O)=CC(O)=C2.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phloroglucide Hydrate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H10O5.H2O/c13-7-1-6(2-8(14)3-7)12-10(16)4-9(15)5-11(12)17;/h1-5,13-17H;1H2