Learn More
Phloroglucinoldihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020918
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
6099-90-7
C6H10O5
162.141
MFCD00149090
MPYXTIHPALVENR-UHFFFAOYSA-N
phloroglucinol dihydrate, benzene-1,3,5-triol dihydrate, 1,3,5-trihydroxybenzene dihydrate, 1,3,5-benzenetriol, dihydrate, phloroglucinol, dihydrate, sym-trihydroxybenze, unii-0x7b22brg1, ccris 6521, 1,3,5-benzoltrioldihydrat, phloroglucinoldihydrate
80196
Benzol-1,3,5-triol;dihydrat
C1=C(C=C(C=C1O)O)O.O.O
6099-90-7
C6H10O5
162.141
MFCD00149090
MPYXTIHPALVENR-UHFFFAOYSA-N
phloroglucinol dihydrate, benzene-1,3,5-triol dihydrate, 1,3,5-trihydroxybenzene dihydrate, 1,3,5-benzenetriol, dihydrate, phloroglucinol, dihydrate, sym-trihydroxybenze, unii-0x7b22brg1, ccris 6521, 1,3,5-benzoltrioldihydrat, phloroglucinoldihydrate
80196
Benzol-1,3,5-triol;dihydrat
C1=C(C=C(C=C1O)O)O.O.O
Phloroglucinol dihydrate is utilized in the preparation of active pharmaceutical ingredients such as flopropione. It acts as a reagent for the Tollens’ test for pentoses. It is mixed with hydrochloric acid and plays an important role for the detection of lignin (Wiesner test). It is involved in the analysis and qualitative detection of free hydrochloric acid in gastric juice by using Gunzburg reagent. Further, it serves as a coupling agent in printing. It is also employed as a reagent for pentoses, pentosans, aldehydes and as a decalcifier of bone specimens in microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phloroglucin Dihydrat wird bei der Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe, z. B. Flopropion, verwendet. Es dient als Reagenz für die Tollensprobe auf Pentosen. Es wird mit Salzsäure gemischt und spielt eine wichtige Rolle für den Nachweis von Lignin (Wiesner-Reaktion). Es ist an der Analyse und qualitativen Detektion freier Salzsäure im Magensaft unter Verwendung des Günzburg-Reagenz beteiligt. Darüber hinaus dient es als Kopplungsmittel beim Drucken. Es wird auch als Reagenz für Pentosen, Pentosane, Aldehyde und als Entkalker von Knochenproben in der Mikroskopie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht verträglich mit Säurechloriden, Säureanhydriden, Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phloroglucinol dihydrate
Schmelzpunkt 214°C to 217°C
Geruch Odorless
Menge 25 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Merck Index 14,7328
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 162.14 (126.11 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%