Learn More
STEMCELL Technologies Phorbol 12-myristate 13-acetate
Artikelnummer. 17160312
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. 17160312
Marke: STEMCELL Technologies 74042
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
PKC pathway activator; Activates protein kinase C
  • Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA), a phorbol ester, is a reversible, highly potent activator of protein kinase C (PKC), including Group A and Group B isoforms (Blumberg)
  • PMA activates PKC isoforms through the binding of the C1 domain (Hurley et al.) PMA can also activate certain mitogen-activated protein (MAP) kinase pathways through PKC (Adams & Parker)
  • Stimulates cardiac differentiation of mesenchymal stem cells (Seo et al.)
  • Promotes hematopoietic differentiation (Clemens et al.)
  • Stimulates differentiation of IL-15-stimulated lamina propria CD4+ T cells into CXCR5+CD4+ cells when used together with ionomicin (Sarra et al.)
  • In combination with AS101, it shows anti-leukemic activity and stimulates human leukemia cell lines to differentiate into macrophage-like cells (Glesne & Huberman; Hayun et al.)
Spezifikation
CAS 16561-29-8
Synonym 12-O-Tetradecanoylphorbol-13-acetate; PMA; TPA
Menge 1 mg
Summenformel C36H56O8
Reinheit ≥ 98%
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.