Learn More
Phorbol 12-myristate 13-acetate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16423616
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. 16423616
Marke: Medchem Express HY18739
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA), a phorbol ester, is a dual SphK and protein kinase C (PKC) activator. Phorbol 12-myristate 13-acetate is a NF-κB activator. Phorbol 12-myristate 13-acetate induces differentiation in THP-1 cells.
Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA), a phorbol ester, is a dual SphK and protein kinase C (PKC) activator. Phorbol 12-myristate 13-acetate is a NF-κB activator. Phorbol 12-myristate 13-acetate induces differentiation in THP-1 cells.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phorbol 12-myristate 13-acetate
CAS 16561-29-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C36H56O8
Menge 25 mg
Synonym PMA TPA Phorbol myristate acetate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (162.12 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (162.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(O[C@H]([C@H]1C)[C@]2(OC(C)=O)[C@@]([C@@](C=C(CO)C[C@]34O)([H])[C@@]1(O)[C@]4([H])C=C(C)C3=O)([H])C2(C)C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 616.83
Formelmasse 616.83
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.