Learn More
Phorbol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16429268
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16429268 10 mg 10 Milligramm
16443946 25 mg 25 Milligramm
16422589 1 mg -
16411688 5 mg 5 Milligramm
16404937 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16429268 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN2147
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Phorbol is a highly toxic diterpene, whose esters have important biological properties.
Phorbol is a highly toxic diterpene, whose esters have important biological properties.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phorbol
CAS 17673-25-5
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H28O6
Menge 10 mg
Synonym 4β-Phorbol
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (137.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 20 mg/mL (54.88 mM)
SMILES O=C1C(C)=C[C@@]2([H])[C@]3(O)[C@@]([C@@](C4(C)C)([H])[C@@]4(O)[C@H](O)[C@H]3C)([H])C=C(CO)C[C@]12O
Molekulargewicht (g/mol) 364.43
Formelmasse 364.43
Reinheit (%) 97.02%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death