Learn More
MP Biomedicals™ Phosphatgepufferte Salzlösung
Artikelnummer. 11454825 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 l
Packungsgröße:
10 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
11454825 10 l 10 Liter
1 options
Artikelnummer. 11454825
Marke: MP Biomedicals™ 091760422
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird in Säugetierzellkulturanwendungen verwendet.
Phosphatgepufferte Salze, Dulbecco's Formula (DPBS) ist eine ausgewogene Salzlösung (BSS), die für die Behandlung und Kultivierung von Säugetierzellen verwendet wird. DPBS wird zur Bewässerung, zum Waschen und zur Verdünnung von Säugetierzellen genutzt. Die Phosphatpufferung hält den pH-Wert im physiologischen Bereich aufrecht. Kalzium und Magnesium erleichtern die Zellbindung und Verklumpung. DPBS ohne diese Ionen kann zum Waschen und Spülen suspendierter Zellen verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Menge 10 l
Lösungstyp Phosphatgepufferte Salzlösung
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.