Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 10X pH 7.6
Artikelnummer. 15425019
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Gehäuse 2L
Gehäuse 4L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
4 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15425019 Gehäuse 4L 4 Liter
15405019 1 l 1 Liter
15415019 Gehäuse 2L 2 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15425019 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J62692.K7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00 €
    155.65 € / 4 Liter
    Sparen 17.35 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Trägt zur Aufrechterhaltung eines konstanten pH-Werts bei
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Konzentration 10X
pH 7,6
Physikalische Form Flüssig
Menge Gehäuse 4L