Learn More
Phospho-CtIP (Ser327) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA564481
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15762546
  • 471.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Phospho-CtIP (Ser327) Polyclonal Antibody detects endogenous levels of CtIP only when phosphorylated at Ser327.
Phospho-CtIP (Ser327) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-CtIP (Ser327) in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-CtIP (Ser327)
Polyclonal
Unconjugated
Rbbp8
9930104E21Rik; COM1; CtBP-interacting protein; CtIP; DNA endonuclease RBBP8; JWDS; RB binding protein 8, endonuclease; RBBP8; RBBP-8; retinoblastoma binding protein 8; retinoblastoma-binding protein 8; Retinoblastoma-interacting protein and myosin-like; RGD1308872; RIM; SAE2; SCKL2; Sporulation in the absence of SPO11 protein 2 homolog
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
225182, 5932
-20°C
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 30% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q80YR6, Q99708
Rbbp8
A synthesized peptide derived from human CTIP (Phospho-Ser327)
100 μL
Primary
Human, Mouse