Learn More
Invitrogen™ Phospho-LAT (Tyr220) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1375)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
151.00 € - 514.00 €
Spezifikation
Antigen Phospho-LAT (Tyr220)
Klon 24GB1375
Konzentration 2.35 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30275144
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557159
100 μL
514.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30276558
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557160
20 μL
151.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Phospho-LAT (Tyr220) Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
LAT (Linker for Activation of T cells) is a 36-38 kDa double-palmitoylated transmembrane adaptor protein expressed by T cells, pre-B cells, NK cells, mast cells and platelets. After immunoreceptor triggering, LAT becomes multiply tyrosine-phosphorylated by Syk-, Src-, or Tec-family kinases, providing docking sites for downstream signaling molecules. LAT is essential for TCR-dependent T cell- and FcepsilonRI-dependent mast cell activation, as well as for maturation of early thymocytes. It is also involved in NK cell signaling and platelet activation.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-LAT (Tyr220)
2.35 mg/mL
Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
O43561, O54957, O70601
16797, 27040, 81511
A synthesized peptide derived from human Phospho-LAT (Tyr220) (aa 213-227).
Antibody
24GB1375
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse, Rat
LAT
36 kDa phospho-tyrosine adapter protein; 36 kDa phospho-tyrosine adaptor protein; Lat; LAT1; linker for activation of T cells; linker for activation of T cells, transmembrane adaptor; linker for activation of T-cells; linker for activation of T-cells family member 1; linker protein; p36-38; pp36
LAT