Learn More
Phospho-MEK1 (Thr292) Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
135.00 € - 360.00 €
Spezifikation
Antigen MEK1 (Thr292)
Klon 2D7A8
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30238126
Unterlagen ansehen
Proteintech
67873-1-IG-20UL
20 μL
135.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30238137
Unterlagen ansehen
Proteintech
67873-1-IG-100UL
100 μL
360.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Phospho-MEK1 (Thr292) antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of human Phospho-MEK1 (Thr292). This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Phospho-MEK1 (Thr292) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA, FC (Intra) analysis.
Spezifikation
Spezifikation
MEK1 (Thr292)
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
5604
Peptide
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
2D7A8
Western Blot, ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
MAPKK1; MEK1; MKK1; PRKMK1
IgG1
Protein G purification
Monoclonal Antibody