Learn More
Invitrogen™ InstantOne™ ELISA-Kit für humanes STAT5-alpha/beta (Phospho) [pY694/pY699]
InstantOne ELISA
Marke: Invitrogen™ 85-86112-11
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23750kg
Benachrichtigungen:
Zum Erhalt des Analysenzertifikats wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst
Beinhaltet:
- Benutzerhandbuch
- InstantOne™ Assay-Platte, 96 Wells (versiegelt)
- Zelllysepuffer (5x)
- Verstärkerlösung
- Waschpuffer (10x)
- Phospho-STAT5 A/B (Tyr694/Tyr699) Capture-Antikörperreagenz
- Phospho-STAT5 A/B (Tyr694/Tyr699) Nachweisantikörperreagenz
- Positiv-Kontrollzellen-Lysat (lyophilisiert)
- Nachweisreagenz (TMB-Substrat)
- Stopplösung
- Plattendichtung
Beschreibung
Der InstantOne™ ELISA wurde speziell für die präzise Messung von phosphoryliertem humanem STAT5A/B in Zelllysaten entwickelt. Der Nachweis von STAT5A/B bei Maus und Ratte wird erwartet. Das InstantOne™ ELISA-Kit ermöglicht eine schnelle Analyse von Proben in etwa einer Stunde. Alle Reagenzien, die in einem herkömmlichen Sandwich-ELISA verwendet werden, werden einer Platte in Lösung hinzugefügt, gefolgt von einem Waschschritt und einem Nachweis mit dem kolorimetrischen TMB-Substrat.
Führt eine Doppelfunktion aus: Signaltransduktion und Aktivierung der Transkription. Vermittelt zelluläre Reaktionen auf das Zytokin KITLG/SCF und andere Wachstumsfaktoren. Vermittelt zelluläre Antworten an ERBB4. Kann zelluläre Reaktionen auf aktivierte FGFR1, FGFR2, FGFR3 und FGFR4 vermitteln. Bindet an das GAS-Element und aktiviert die PRL-induzierte Transkription. Reguliert die Expression von Milchproteinen während der Laktation.Spezifikation
P/P | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
STAT5, MGF, STAT5 | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
1 Std 10 Min |
Biotin | |
Zelllysate | |
ELISA | |
6776, 6777 | |
Capture-Antikörper, Nachweisantikörperreagenz, InstantOne™ Assay-Platte, Zelllysepuffer, Verstärkerlösung, Waschpuffer (10x), Substratreagenz (TMB), Stopplösung, Positiv-Kontrollzellen-Lysat (lyophilisiert), Plattendichtung | |
96 Tests | |
Zelllysat, 20 μl | |
Signaltransduktor und Aktivator der Transkription 5 | |
1 h 20 min |
Nur für Forschungszwecke