Learn More
Phospho-STAT5A (Tyr694) Rabbit anti-Human, CoraLite 647, Clone: 2P21, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marke:  Proteintech CL647-80115-100UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00020kg
Artikelnummer. 17402723
  • 489.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Phospho-STAT5A (Tyr694) antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human Phospho-STAT5A (Tyr694). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-STAT5A (Tyr694) antibody has been validated for the following applications: FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™647.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-STAT5A (Tyr694)
Monoclonal
CoraLite 647
100 μL
6776
IgG
Flow Cytometry (Intracellular Staining)
2P21