Learn More
Thermo Scientific™ Phosphodiesterase-4-Inhibitor
Artikelnummer. p-7082404
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 15426399
Marke: Thermo Scientific™ J64453.MB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Pyrazole compound with a high-affinity active site binding inhibitor of phosphodiesterases IVB and IVD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 mg
Beschreibung Blassgelb
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pyrazol-Verbindung mit einem hochaffinen aktiven Seitenbindungs-Inhibitor der Phosphodiesterasen IVB und IVD
CAS 346440-86-6
Summenformel C14H15N3O4
Formelmasse 289,29g/mol
Synonym Ethyl-3,5-dimethyl-1-(3-nitrophenyl)-1H-pyrazol-4-carboxylat
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Fest