Learn More
Phospholipase C like 1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
220.00 € - 307.65 €
Spezifikation
| Antigen | Phospholipase C like 1 |
|---|---|
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18663047
|
Novus Biologicals
NBP3-06275-100ul |
100 μg |
326.00 € 307.65 € / 100 Mikroliter Sparen 18.35 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18636297
|
Novus Biologicals
NBP3-06275-50ul |
50 μg |
220.00 €
50 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Phospholipase C like 1 Polyclonal antibody specifically detects Phospholipase C like 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
| Phospholipase C like 1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction | |
| PBS, pH7.0 | |
| 5334 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| but catalytically inactive protein, inactive phospholipase C-like protein 1, MGC126580, MGC138190, phospholipase C, epsilon, phospholipase C-deleted in lung carcinoma, phospholipase C-like 1, phospholipase C-related but catalytically inactive protein, PLCE, PLCL, PLC-L1, PRIP | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Phospholipase C like 1 fragment. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |