missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phosphorsäure, ACS-Reagenz, ≥85 Gew.-% in H2O, Honeywell Fluka™

Catalog Number p-7111964
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
2.5 l
Verpackung:
Poly-Flasche
7664-38-2, 7732-18-5
H3O4P
97.994
MFCD00011340
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Orthophosphorsäure, o-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Weiß, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
1004
CHEBI:26078
Phosphorsäure
OP(=O)(O)O
7664-38-2, 7732-18-5
H3O4P
97.994
MFCD00011340
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Orthophosphorsäure, o-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Weiß, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
1004
CHEBI:26078
Phosphorsäure
OP(=O)(O)O

ACS-Reagenz, ≥85 Gew. % in H2O

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phosphorsäure
Namenshinweis ACS-Reagenz,≥85 vol. % in H2O
Schmelzpunkt ∼40 °C (Literatur)
Siedepunkt 158 °C
CAS Min. % ≥70.0000%, ≥10.0000%
CAS Max. % <90.0000%, <20.0000%
Dichte 1.685 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Verpackung Poly-Flasche
Menge 100 ml
Strukturformel H3PO4
UN-Nummer UN1805
Beilstein 1921286
Formelmasse 98
Reinheit (%) >85%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'