Learn More
Phosphorwolframsäurehydrat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
500g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phosphatierungssäure wird als Katalysator für die Hydrolyse von Propen zur Herstellung von 2-Propanol verwendet. Sie ist an der heterogenen Katalysereaktion beteiligt, um Propen aus 2-Propanol und Methanol aus Kohlenwasserstoffen herzustellen. Ihre Ethanollösung wird sowohl in der Biologie als auch zur Fällung von Proteinen verwendet. Sie wird verwendet, um verschiedene Arten von Farbstoffen wie Grundfarbstoffe und Triphenylmethanfarbstoffe zu fällen. In der Histologie wird sie zum Färben von Zellproben verwendet. Sie wird in der gravimetrischen Analyse von Kalium in der analytischen Chemie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
Phosphatierungssäure wird als Katalysator für die Hydrolyse von Propen zur Herstellung von 2-Propanol verwendet. Sie ist an der heterogenen Katalysereaktion beteiligt, um Propen aus 2-Propanol und Methanol aus Kohlenwasserstoffen herzustellen. Ihre Ethanollösung wird sowohl in der Biologie als auch zur Fällung von Proteinen verwendet. Sie wird verwendet, um verschiedene Arten von Farbstoffen wie Grundfarbstoffe und Triphenylmethanfarbstoffe zu fällen. In der Histologie wird sie zum Färben von Zellproben verwendet. Sie wird in der gravimetrischen Analyse von Kalium in der analytischen Chemie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Aussehen | Weißes bis weißgraues Pulver |
Chemischer Name oder Material | Phosphotungstic acid hydrate |
Farbe | Weiß |
Dichte | 2,852g/cm3 bei 20 °C |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 25 g |
Summenformel | P2O5·24WO3·xH2O |
Physikalische Form | Pulver |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol and ether |
Formelmasse | 5706.35 (Anhydrous) |