Learn More
Molecular Probes™ pHrodo™ Green E. coli BioParticles™ Phagocytosis Kit for Flow Cytometry
Artikelnummer. 15491194
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15491194
Marke: Molecular Probes™ P35381
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
pHrodo™ Green E. coli BioParticles™ Phagozytose-Kit für die Durchflusszytometrie
Das pHrodo™ Green E. coli BioParticles™ Phagocytosis Kit für die Durchflusszytometrie ermöglicht den Nachweis der phagozytischen Aktivität in Vollblutproben und lebenden Zelllinien durch Durchflusszytometrie. Das Kit enthält alle Reagenzien, die für die Beurteilung der Partikelaufnahme und der Lyse von roten Blutkörperchen erforderlich sind. Im Kit sind ausreichend Reagenzien für die Durchführung von ungefähr 100 Assays mit 100 μl Vollblut pro Assay enthalten.
Hier finden Sie eine Auswahlhilfe für alle pHrodo-Indikatoren, die in Bildgebungs-, Durchflusszytometrie- und Mikrotiterplattenassaysverwendet werden.
Der pHrodo™ Green E. coli BioParticles™ Assay bietet eine empfindliche Detektion ohne Abschreckreagenzien und zusätzliche Waschschritte, spart Zeit und minimiert die Unsicherheit, ob Partikelsignale von internalisierten Partikeln abstammen.
Das pHrodo™ Green E. coli BioParticles™ Phagocytosis Kit ist:
  • Spezifisch: Fluorogener, pH-empfindlicher Farbstoff für den Nachweis von Phagozytose
  • Schnell und reproduzierbar: Keine Waschschritte oder Quencher-Farbstoffe erforderlich
  • Flexibel: Multiplex mit Reagenzien, die von anderen Laserlinien angeregt werden
  • Kompatibel: multiplex mit Standardreagenzien und CD-Markern
    Funktionsweise
    Die pHrodo™ Green E. coli BioParticles™ Konjugate sind inaktivierte, nicht opsonisierte E. coli, die als hochempfindliche fluorogene Partikel für den Nachweis von phagozytischer Verdauung fungieren. Das einzigartige pHrodo™ System auf Farbstoffbasis misst die phagozytische Aktivität auf der Grundlage der Versäuerung von Partikeln während der Aufnahme und eliminiert so die mit nicht-fluorogenen Indikatoren für die bakterielle Aufnahme erforderlichen Wasch- und Quenchschritte.
    Der pHrodo™ Green-Farbstoff
    Der neue patentrechtlich geschützte pH-empfindliche Molecular Probes™ pHrodo™ Green-Farbstoff ist bei neutralem pH-Wert nicht fluoreszierend, wird bei Versäuerung jedoch hellgrün. Da er sowohl fluorogen als auch pH-empfindlich ist, kann der pHrodo™ Green Farbstoff als spezifischer Sensor für phagozytische Ereignisse verwendet werden; die Versäuerung des Phagosoms nach der Phagozytose ist durch grüne Fluoreszenz gekennzeichnet. Es ist daher ein ideales Hilfsmittel für die Untersuchung der Phagozytose und ihrer Regulierung durch Medikamente und/oder Umweltfaktoren. Das Fluorophor wird mit dem 488 nm-Argon-Ionen-Laser leicht angeregt und die Fluoreszenzemission kann mit einem 530/30 nm-Standard-BP-Filter auf den meisten Durchflusszytometern erfasst werden. Dadurch kann es mit Reagenzien, die mit anderen Lasern verwendet werden, leicht kombiniert werden.
    Schnell und reproduzierbar
    Waschschritte und Quencher-Farbstoffe sind nicht erforderlich, da der pHrodo™ Red-Farbstoff außerhalb der Zelle nicht fluoreszierend ist, was das Färbeprotokoll einfach und schnell macht. Die Eliminierung von Waschschritten und Quencher-Farbstoffen verbessert auch die Reproduzierbarkeit von Assays, insbesondere bei auf Plattenlesern basierenden Assays.
    Verwendung mit Bakterien
    Die Analyse der Phagozytose durch grampositive oder gramnegative Bakterien ist mit den gebrauchsfertigen pHrodo™ Green BioParticles™ Konjugaten einfach durchzuführen. Verwenden Sie gebrauchsfertige Konjugate von pHrodo™ Green BioParticles™ für die praktische Analyse von Phagozytose von grampositiven oder gramnegativen Bakterien oder den aminreaktiven pHrodo™ Green STP-Ester zur Markierung von Mikroorganismen oder Proteinen Ihrer Wahl.
    pHrodo™ Indikatoren für Phagozytose
    Das pHrodo™ Green E. coli BioParticles™ Phagozytose-Kit ist Teil eines größeren Produktangebots an Reagenzien für die Messung der Phagozytose. Wissenschaftler können eine Vielzahl von pHrodo™ Reagenzien in Plattenlesern, Fluoreszenzmikroskopie und Durchflusszytometrie verwenden.
    Weitere Informationen zu pHrodo™ Green Produkten, pHrodo™ Red Produkten und anderen pHrodo™ Indikatoren für die Phagozytose.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Enthält Lysepuffer (10 ml), Puffer B (200 ml), Waschpuffer (200 ml) und pHrodo™ Grün E. coli BioParticles™ (5 Fläschchen, lyophilisiertes Produkt). Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. Nicht einfrieren.
    Nachweisverfahren Fluoreszent
    Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
    Produkttyp Phagozytosekit
    Farbstofftyp pHrodo™ Grün
    Emission 509⁄533
    Format Röhrchen, Objektträger
    Produktlinie pHrodo
    Menge 1 Kit
    Versandbedingung Nasseis
    Spezies E. coli