Learn More
Invitrogen™ pHrodo™ Red and Green Dextran, 10,000 MW, for Endocytosis
Artikelnummer. 13335654
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grün
Rot
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
13335654 Grün 0.50 Milligramm
10132338 Rot 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13335654 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. P35368
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Perform fast and accurate live-cell endocytosis and imaging assays with pHrodo Red and Green dextran conjugates, which offer pH-sensitive pHrodo dyes that have no need for washing steps or quencher dye, and which can be multiplexed in imaging, HTS, HCA, tracing, and flow applications.
Perform live-cell imaging of endocytosis faster and more accurately without the need for wash steps or quencher dye with pHrodo Red and Green dextran 10,000 MW conjugates. The pH-sensitive pHrodo Red and Green dextran conjugates are nonfluorescent in neutral environments but elicit bright red or green fluorescent signal in pH ranges 5–8, such as those in endosomes and lysosomes. These pHrodo-labeled dextrans can be multiplexed with other dyes and used in imaging, HTS, tracing, and flow applications.
Dextrane sind hydrophile Polysaccharide, die sich durch ein mittleres bis hohes Molekulargewicht, eine gute Wasserlöslichkeit und geringe Toxizität auszeichnen. Zusätzlich weisen sie im Allgemeinen eine niedrige Immunogenität auf. Dextrane sind biologisch inert aufgrund ihrer ungewöhnlichen poly-(α-D-1,6-Glukose)-Verknüpfungen, die eine Spaltung durch die meisten endogenen zellulären Glykosidasen verhindern. In den meisten Fällen leuchten fluoreszente Dextrane von Molecular Probes viel heller und haben eine höhere negative Ladung als Dextrane anderer Lieferanten.
  • Fluoreszierendes Dextrankonjugat für die Live-Zellbildgebung von Endozytose. Bei diesem Vorgang bilden die Plasmamembranknospen membrangebundene Vesikel, d. h. Endosome, die dann an verschiedene Ziele innerhalb der Zelle weitergeleitet werden
  • Verfügt über eine pH-empfindliche Fluoreszenz-Emission, die mit zunehmender Säure die Intensität erhöht: Dieser Anstieg ist besonders deutlich im pH-Bereich von 5 bis 8, der gewöhnlich bei der Ansäuerung endozytotischer Vesikel beobachtet wird
  • Markierung (Ex/Em): Rot (560/585 nm)
  • Größe: 10.000 MW
  • Es werden strenge Verfahren angewendet, um die Abwesenheit von Kontaminanten mit niedrigem Molekulargewicht zu gewährleisten
  • Intrinsisch anionisch, während die meisten der mit dem zwitterionischen Rhodamin B, Tetramethylrhodamin und Texas Red™ markierten Dextrane im Wesentlichen neutral sind: Um mehr hoch anionische Dextrane zu produzieren, entwickelten wir ein geschütztes Verfahren, um an den Dextranträger negativ geladene Gruppen hinzuzufügen; diese Produkte werden als “polyanionische” Dextrane bezeichnet.
  • Für einige Anwendungen ist es erforderlich, dass der Dextran-Tracer vor der Analyse mit Formaldehyd oder Glutaraldehyd behandelt wird
  • Zu den Anwendungen gehören das neuronale Tracing (anterograd und retrograde) in lebenden Zellen, Zelllinien-Tracing in lebenden Zelle, neuroanatomisches Tracing, Untersuchung der interzellulären Kommunikation, Untersuchung der vaskulären Permeabilität und der Integrität der Blut-Hirn-Barriere, Verfolgung der Endozytose, Überwachung der Versauerung und die Untersuchung der hydrodynamischen Eigenschaften der zytoplasmatischen Matrix
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C mit Trockenmittel und vor Licht geschützt lagern.
Beschreibung pHrodo™ Green Dextran, 10,000 MW, for Endocytosis
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Analysis
Zur Verwendung mit (Geräte) Attune™ Zytometer mit akustischer Fokussierung, Konfokalmikroskop, Floid™ Zellbildgebungssystem, Fluoreszenzmikroskop, High-Content-Gerät, Durchflusszytometer, Confocal Microscope, Floid Cell Imaging System, Fluorescence Microscope, High Content Analysis Instrument
Produkttyp Ergänzungsstoff
Farbstofftyp pHrodo™ Grün
Form Fest
Produktlinie pHrodo
Menge 0.5 mg
Versandbedingung Raumtemperatur
Spezies Human
Subzelluläre Lokalisation Endosome
Ziel miRNA
Anregung/Emission 509/533