Learn More
Invitrogen™ pHrodo™ Red and Green Dextran, 10,000 MW, for Endocytosis
Beschreibung
Perform live-cell imaging of endocytosis faster and more accurately without the need for wash steps or quencher dye with pHrodo Red and Green dextran 10,000 MW conjugates. The pH-sensitive pHrodo Red and Green dextran conjugates are nonfluorescent in neutral environments but elicit bright red or green fluorescent signal in pH ranges 5–8, such as those in endosomes and lysosomes. These pHrodo-labeled dextrans can be multiplexed with other dyes and used in imaging, HTS, tracing, and flow applications.
Dextrane sind hydrophile Polysaccharide, die sich durch ein mittleres bis hohes Molekulargewicht, eine gute Wasserlöslichkeit und geringe Toxizität auszeichnen. Zusätzlich weisen sie im Allgemeinen eine niedrige Immunogenität auf. Dextrane sind biologisch inert aufgrund ihrer ungewöhnlichen poly-(α-D-1,6-Glukose)-Verknüpfungen, die eine Spaltung durch die meisten endogenen zellulären Glykosidasen verhindern. In den meisten Fällen leuchten fluoreszente Dextrane von Molecular Probes viel heller und haben eine höhere negative Ladung als Dextrane anderer Lieferanten.
- Fluoreszierendes Dextrankonjugat für die Live-Zellbildgebung von Endozytose. Bei diesem Vorgang bilden die Plasmamembranknospen membrangebundene Vesikel, d. h. Endosome, die dann an verschiedene Ziele innerhalb der Zelle weitergeleitet werden
- Verfügt über eine pH-empfindliche Fluoreszenz-Emission, die mit zunehmender Säure die Intensität erhöht: Dieser Anstieg ist besonders deutlich im pH-Bereich von 5 bis 8, der gewöhnlich bei der Ansäuerung endozytotischer Vesikel beobachtet wird
- Markierung (Ex/Em): Rot (560/585 nm)
- Größe: 10.000 MW
- Es werden strenge Verfahren angewendet, um die Abwesenheit von Kontaminanten mit niedrigem Molekulargewicht zu gewährleisten
- Intrinsisch anionisch, während die meisten der mit dem zwitterionischen Rhodamin B, Tetramethylrhodamin und Texas Red™ markierten Dextrane im Wesentlichen neutral sind: Um mehr hoch anionische Dextrane zu produzieren, entwickelten wir ein geschütztes Verfahren, um an den Dextranträger negativ geladene Gruppen hinzuzufügen; diese Produkte werden als “polyanionische” Dextrane bezeichnet.
- Für einige Anwendungen ist es erforderlich, dass der Dextran-Tracer vor der Analyse mit Formaldehyd oder Glutaraldehyd behandelt wird
- Zu den Anwendungen gehören das neuronale Tracing (anterograd und retrograde) in lebenden Zellen, Zelllinien-Tracing in lebenden Zelle, neuroanatomisches Tracing, Untersuchung der interzellulären Kommunikation, Untersuchung der vaskulären Permeabilität und der Integrität der Blut-Hirn-Barriere, Verfolgung der Endozytose, Überwachung der Versauerung und die Untersuchung der hydrodynamischen Eigenschaften der zytoplasmatischen Matrix
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Inhalt und Lagerung | Bei -20 °C mit Trockenmittel und vor Licht geschützt lagern. |
| Beschreibung | pHrodo™ Green Dextran, 10,000 MW, for Endocytosis |
| Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Analysis |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Attune™ Zytometer mit akustischer Fokussierung, Konfokalmikroskop, Floid™ Zellbildgebungssystem, Fluoreszenzmikroskop, High-Content-Gerät, Durchflusszytometer, Confocal Microscope, Floid Cell Imaging System, Fluorescence Microscope, High Content Analysis Instrument |
| Produkttyp | Ergänzungsstoff |
| Farbstofftyp | pHrodo™ Grün |
| Form | Fest |
| Produktlinie | pHrodo |
| Mehr anzeigen |