missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phthalatester-Gemisch für GB/T 21294-2014 2000 μg/ml in Hexan, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester |
| CAS | 84-74-2, 84-66-2, 117-84-0, 85-68-7, 117-81-7, 131-11-3 |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Dibutyl phthalate 2000 μg/mL∣Diethyl phthalate 2000 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 2000 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 2000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 2000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 2000 μg/mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?