Learn More
Phthalatgemisch 392 5-10 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314262
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30314262 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30314262 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000392ME
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibutyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester∣Phthalic acid, bis-hexyl ester∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester∣Phthalic acid, bis-isodecyl ester∣Phthalic acid, bis-isononyl ester∣Phthalic acid, bis-n-pentyl ester
CAS 84-74-2, 117-84-0, 85-68-7, 117-81-7, 84-61-7, 84-75-3
Menge 5 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Dibutyl phthalate 5 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 5 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 5 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 5 μg/mL∣Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester 5 μg/mL∣Phthalic acid, bis-hexyl ester 5 μg/mL∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester 5 μg/mL∣Phthalic acid, bis-n-pentyl ester 5 μg/mL∣Phthalic acid, bis-isodecyl ester 10 μg/mL∣Phthalic acid, bis-isononyl ester 10 μg/mL