Learn More
Phthalatgemisch 549 500-5000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30313753
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Unit Size:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30313753 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30313753 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA50000549DI
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Dibutyl phthalate∣Diisononyl Phthalate (mixture of branched chain isomers)∣Di-n-octyl phthalate∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester∣Phthalic acid, bis-isodecyl ester
CAS 84-74-2, 68515-48-0, 117-84-0, 85-68-7, 117-81-7, 84-69-5
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Dibutyl phthalate 500 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 500 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 500 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 500 μg/mL∣Diisononyl Phthalate (mixture of branched chain isomers) 5000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester 5000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-isodecyl ester 5000 μg/mL