Learn More
Phthalatgemisch 628 1000-10000 μg/ml in Ethylacetat, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316496
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30316496 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316496 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000628EA
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Diisononyl Phthalate (mixture of branched chain isomers)∣Di-n-octyl phthalate∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester∣Phthalic acid, bis-hexyl ester∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester∣Phthalic acid, bis-isodecyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Phthalic acid, bis-propyl ester
CAS 84-74-2, 84-66-2, 68515-48-0, 117-84-0, 85-68-7, 117-81-7
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Dibutyl phthalate 1000 μg/mL∣Diethyl phthalate 1000 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 1000 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-hexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-propyl ester 1000 μg/mL∣Diisononyl Phthalate (mixture of branched chain isomers) 10000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-isodecyl ester 10000 μg/mL