Learn More
Phthalatgemisch 954 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester |
| CAS | 84-74-2, 84-66-2, 117-84-0, 85-68-7, 117-81-7, 131-11-3 |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Dibutyl phthalate 100 μg/mL∣Diethyl phthalate 100 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 100 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 100 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 100 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 100 μg/mL |