Learn More
Phthaldialdehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480883
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11480883 250 g 250 Gramm
11460883 10 g 10 Gramm
11470883 50 g 50 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11480883
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13299.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 643-79-8 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
Phthaldialdehyd wird als fluoreszierendes Reagenz zur Überprüfung des Assays von Aminen in Proteinen, Peptiden durch Kapillarelektrophorese und Chromatographie verwendet. Es wird auch für den Cholesterinassay im Picomolbereich sowie für die fluorometrische Bestimmung von Histamin, Histidin und anderen Aminosäuren verwendet. Poly(phthalaldehyd) wird durch Polymerisation erzeugt, die zur Herstellung eines Photoresists verwendet wird. Der Nitrogen by o-Phthaldialdehyd Assay (NOPA) ist ein Verfahren zur Messung der Fermentation bei der Weinherstellung.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Phthaldialdehyd wird als fluoreszierendes Reagenz zur Überprüfung des Assays von Aminen in Proteinen, Peptiden durch Kapillarelektrophorese und Chromatographie verwendet. Es wird auch für den Cholesterinassay im Picomolbereich sowie für die fluorometrische Bestimmung von Histamin, Histidin und anderen Aminosäuren verwendet. Poly(phthalaldehyd) wird durch Polymerisation erzeugt, die zur Herstellung eines Photoresists verwendet wird. Der Nitrogen by o-Phthaldialdehyd Assay (NOPA) ist ein Verfahren zur Messung der Fermentation bei der Weinherstellung.
Löslichkeit
Löslich in Essigsäure und Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luft-, Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Aminen und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 643-79-8
Summenformel C8H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 134.13
MDL-Nummer MFCD00003335
InChI-Schlüssel ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde
PubChem CID 4807
ChEBI CHEBI:70851
IUPAC-Name Phthalaldehyd
SMILES O=CC1=CC=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthaldialdehyde
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Flammpunkt 132°C (269°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Hinweise zum Prozentgehalt 98 %
Menge 250 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 878317
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetic acid and methanol. Slightly soluble in water.
Formelmasse 134.14
Reinheit (%) 98%