Learn More
Phthalic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31331943
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31331943 1 kg
31324347 500 g
31321804 25 g
31323041 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31331943 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1479201000g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalic acid
CAS 88-99-3
Menge 1 kg
Summenformel C8H6O4
MDL-Nummer MFCD00002467
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 166.13
Reinheit (%) 98%