missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phthalsäure, Bis-Hexylester, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phthalic acid, bis-hexyl ester |
| CAS | 84-75-3 |
| Summenformel | C20 H30 O4 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dihexyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester (9CI), Phthalic acid, dihexyl ester (6CI,7CI,8CI), Bis(n-hexyl) phthalate, Di-n-hexyl phthalate, Dihexyl phthalate, Jayflex DHP, NSC 4817, Phthalic acid dihexyl ester, Phthalic acid, bis-hexyl ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H30O4/c1-3-5-7-11-15-23-19(21)17-13-9-10-14-18(17)20(22)24-16-12-8-6-4-2/h9-10,13-14H,3-8,11-12,15-16H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCC |
| IUPAC-Name | Dihexylbenzol-1,2-Dicarboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 334.45 |
| Formelmasse | 334.2144 g/mol |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?