Learn More
Phthalsäure, Bispropylester, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315811
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30315811 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315811 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC16177000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalic acid, bis-propyl ester
CAS 131-16-8
Summenformel C14 H18 O4
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
SMILES CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC
IUPAC-Name Dipropylbenzol-1,2-Dicarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 250.29
Formelmasse 250,1205 g/mol