Learn More
Phthalsäurehydrazid, TRC
Artikelnummer. 30428380
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30428380 10 g -
30427709 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30428380 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP38451010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1445-69-8
Summenformel C8 H6 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
Synonym 2,3-Dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, cyclic hydrazide, 1,4-Dihydroxyphthalazine, 1,4-Phthalazinediol, 4-Hydroxyphthalazin-1(2H)-one, Hydrazine, 1,2-(1,2-phenylenedicarbonyl)-, N,N'-Phthaloylhydrazine, NSC 201511, NSC 651, Phthalazine-1,4(2H,3H)-dione, Phthalhydrazide, Phthalic acid cyclic hydrazide, Phthalocyclohydrazide
IUPAC-Name 2,3-Dihydrophthalazin-1,4-dion
SMILES O=C1NNC(=O)c2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalic Hydrazide
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H6N2O2/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10-9-7/h1-4H,(H,9,11)(H,10,12)
Formelmasse 162.0429