Learn More
Phthalylsulfathiazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422276
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16422276 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16422276 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1407
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Phthalylsulfathiazole is a kind of sulfonamides used as an antibacterial drug.
Phthalylsulfathiazole is a kind of sulfonamides used as an antibacterial drug.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalylsulfathiazole
Physikalische Form Solid
CAS 85-73-4
Farbe White
Menge 500 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H13N3O5S2
Synonym N4-Phthalylsulfathiazole
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 40 mg/mL (99.15 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1C(NC2=CC=C(S(=O)(NC3=NC=CS3)=O)C=C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 403.43
Formelmasse 403.43
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research