Learn More
Phthalylsulfathiazole, TRC
Artikelnummer. 30135028
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135028 10 g 10 Gramm
30133162 5 g 5 Gramm
30011563 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135028 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP39750310G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85-73-4
Summenformel C17 H13 N3 O5 S2
Molekulargewicht (g/mol) 403.43
Synonym Phthalylsulfathiazole, 2-[[4-(Thiazol-2-ylsulfamoyl)phenyl]carbamoyl]benzoic acid, Benzoic acid, 2-[[[4-[(2-thiazolylamino)sulfonyl]phenyl]amino]carbonyl]-, Phthalanilic acid, 4'-(2-thiazolylsulfamoyl)- (8CI), (o-Carboxybenzoyl)-p-aminophenylsulfonamidothiazole, 2-(N4-Phthalylaminobenzenesulfonamide)thiazole, 2-(N4-Phthalylsulfanilamido)thiazole, 4'-(2-Thiazolylsulfamoyl)phthalanilic acid, 4'-(2-Thiazolylsulfamyl)phthalanilic acid, AFI-Ftalyl, Cremothalidine, Enteramida, Entero-sulfina, Entexidina, Ftalazol, Ftalil-Esteve, Ftalil-Septol, Ftalysept, Intestiazol, NSC 66454, NSC 683525, Phtalazol, Phthalazol, Phthalidin, Phthalylnorsulfazole, Phthalylsulfathiazole, Phthalylsulfonazole, Phthalylsulphathiazole, Sulfacetil, Sulfaphthalazole, Sulfathalidine, Sulftalyl, Sulphaphthalyl, Taleudron, Talidine, Taloudron, Thalazole, Thalinil, Thalistanin, Thalistatyl, Ultratiazol
IUPAC-Name 2-[[4-(1,3-thiazol-2-ylsulfamoyl)phenyl]carbamoyl]benzoic acid
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(=O)Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3nccs3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N4-Phthalylsulfathiazole
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H13N3O5S2/c21-15(13-3-1-2-4-14(13)16(22)23)19-11-5-7-12(8-6-11)27(24,25)20-17-18-9-10-26-17/h1-10H,(H,18,20)(H,19,21)(H,22,23)
Formelmasse 403.0297