Learn More
Thermo Scientific™ Phusion GC Buffer Pack, detergent-free
Wählen Sie aus zwei Pufferpaketen, um Ihre High-Fidelity-PCR oder schwierigen oder langwierigen Template-Amplifikation mit Thermo Scientific™ Phusion™ High-Fidelity DNA-Polymerasen zu optimieren.
Marke: Thermo Scientific™ F521L
22.96 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.51950kg
Description
Für Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-Polymerasen sind zwei optimierte Puffer verfügbar: 5X Phusion HF-Puffer und 5X Phusion GC-Puffer. Die Fehlerrate der Phusion DNA-Polymerase in HF-Puffer (4,4 x 10-7) ist geringer als in GC-Puffer (9,5 x 10-7). Der HF-Puffer sollte deshalb standardmäßig bei High-Fidelity-Amplifikationen eingesetzt werden. An schwierigen oder langen Templates, wie GC-angereicherten, bzw. Templates mit komplexen sekundären Strukturen, kann der GC-Puffer die Leistungsfähigkeit von Phusion DNA-Polymerase verbessern. Für Anwendungen wie Microarray oder DHPLC, bei denen die DNA-Templates tensidfrei sein müssen, empfehlen wir die Verwendung von tensidfreien Reaktionspuffern.
Die 5X Phusion Green Puffer enthalten ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen von PCR-Produkten auf ein Gel. Farbpuffer haben keine Auswirkungen auf die Enzymleistung und sind mit nachgeschalteten Anwendungen wie der DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdau kompatibel.
Tensidfreier HF-Puffer für Phusion DNA-Polymerasen Entwickelt für DHPLC- und Microarray-AnwendungenEnthält:
Detergensfreier 5X Phusion HF-Puffer, 50 mM MgCl2-Lösung, 100 % DMSO.
Specifications
Enthält: • 5X Phusion GC-Puffer, ohne Detergenzien (1X Puffer liefert 1,5 mM MgCl2) • 50 mM MgCl2 • DMSO Bei -20 °C lagern. |
|
Phusion High-Fidelity DNA-Polymerase | |
Standard PCR, High-fidelity PCR | |
4 × 1,5 ml |
Paket detergensfreie Phusion™ GC-Puffer | |
Wet or Dry Ice | |
DNA |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.