Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ Kit für die ortsspezifische Mutagenese mit DH10B-kompetenten Zellen
Ein vielseitiges und effizientes Werkzeug zur Einführung von Punktmutationen, Insertionen oder Deletionen in jede Art von Plasmid-DNA. Mit diesem Kit wird das gesamte Plasmid mit phosphorylierten Primern amplifiziert, die die gewünschten Änderungen einführen.
Marke: Thermo Scientific™ F542
275.72 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07200kg
Beschreibung
- Dieses Paket enthält ein Phusion Kit für die ortsspezifische Mutagenese und DH10B-kompetente Zellen, die für die Verwendung mit dem Kit optimiert sind
- Phusion Kit für die ortsspezifische Mutagenese
- Mit diesem Kit wird das gesamte Plasmid mit phosphorylierten Primern amplifiziert, die die gewünschten Änderungen einführen
- Das amplifizierte, lineare PCR-Produkt, das die gewünschte Mutation enthält, wird in einer 5-minütigen Ligationsreaktion mit T4 DNA-Ligase zirkuliert. Das resultierende Plasmid kann dann in beliebige E. coli-Zellen transformiert werden. Die DH10B-kompetenten Zellen werden zur Verwendung mit dem Kit empfohlen.
- Die optimale Annealing-Temperatur für die Phusion DNA-Polymerasen kann sich erheblich von der optimalen Temperatur für Taq-basierte Polymerasen unterscheiden. Berechnen Sie daher für optimale Ergebnisse zunächst die erforderliche Temperatur mit unserem Tm-Rechner.
- Robuste und zuverlässige Methode zur exponentiellen Amplifikation
- Keine Anforderungen wie spezielle Vektoren, Restriktionsstellen oder Methylierungsstatus für das Zielplasmid
- Die Startvorlage muss nicht in einem separaten Schritt aufgelöst werden
- Die Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-Polymerase minimiert unerwünschte sekundäre Mutationen
- Amplifikation großer Plasmide von bis zu 10 kb
- Die Hot-Start-Modifikation der Polymerase verhindert die Amplifikation unspezifischer Produkte und unerwünschte Zersetzung von Primern vor dem ersten PCR-Zyklus
- T4 DNA-Ligase ist im Kit enthalten; keine Aufreinigungsschritte vor oder nach der Ligation erforderlich
- DH10B-kompetente Zellen
- Hocheffiziente, chemisch kompetente E. coli-Zellen
- Der DH10B-Stamm eignet sich zum Klonieren von DNA, die Methylzytosin und Methyladenin enthält, und ermöglicht so effizientes Klonieren sowohl prokaryotischer als auch eukaryotischer genomischer DNA
- Diese Zellen sind ideal für den Aufbau von cDNA-Bibliotheken mit Plasmidvektoren
- Genotyp: F– mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) φ80lacZΔM15 ΔlacX74 recA1 endA1 araD139 Δ (ara-leu)7697 galU galK λ– rpsL(StrR) nupG
Spezifikation
DH10B | |
Kit | |
≥ 1 x 10^9 | |
Mutagenese | |
20 Reaktionen | |
Kit für die zielgerichtete Mutagenese | |
Trockeneis |
Box 1 • 10 x DH10B-kompetente Zellen, 100 µl • pUC19 DNA, 50 µl, 100 pg/µl • S.O.C. Medium, 5 ml Lagerung bei -80 °C. Box 2 • Phusion Hot Start II DNA-Polymerase, 10 µl, 2 U/µl • Phusion HF-Puffer (5x), 1,5 ml • dNTP-Mix, je 10 mM, 20 µl • FastDigest DPNI, 20 µl • Kontrollplasmid (im TE-Puffer), 5 ng/µl • Kontroll-Primer-Mix (je 25 μM 5' phosphorylierte Primer), 20 µl • T4 DNA-Ligase, 15 µl • Schnell-Ligations-Puffer (5x), 200 µl Lagerung bei -20 °C. |
|
Produkte für PCR | |
Maxima H Minus | |
Einzelstellen-Mutagenese | |
Phusion, Thermo Scientific™ | |
20 Reaktionen |